Learn More
Fisherbrand™ Combs for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Click to view available options
N. di pozzetti:
8
12
15
20
Volume (sistema metrico) di campione:
10 μL
15 μL
20 μL
25 μL
35 μL
45 μL
50 μL
65 μL
90 μL
Larghezza (sistema metrico) denti:
2.5 mm
4 mm
5.5 mm
9.25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in 1, 1.5 and 2mm thickness
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TVG-SYS Vari-Gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 20 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 10 μL |
| Larghezza (sistema metrico) denti | 2.5 mm |