Learn More
Fisherbrand™ Combs for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Codice prodotto. p-8005754
Click to view available options
N. di pozzetti:
8
12
15
20
Volume (sistema metrico) di campione:
10 μL
15 μL
20 μL
25 μL
35 μL
45 μL
50 μL
65 μL
90 μL
Larghezza (sistema metrico) denti:
2.5 mm
4 mm
5.5 mm
9.25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11736185
Marca: Fisherbrand™ TVGC1512
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Available in 1, 1.5 and 2mm thickness
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) TVG-SYS Vari-Gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 12
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione 35 μL
Larghezza (sistema metrico) denti 5.5 mm