Learn More
Contec™ Sistema di secchi compatto
Il sistema di secchi compatti Contec è una soluzione completa che semplifica e rende più efficienti la pulizia e la disinfezione
1690.00€ - 3505.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16348707
|
Contec™
2940P3S |
Stainless Steel | No Debris Screens | Standard Handle | N/A | ||||
16330092
|
Contec™
2940U3B |
Polypropylene | Utility Handle | N/A | |||||
16320092
|
Contec™
2940P3B |
Polypropylene | Standard Handle | N/A | |||||
16416169
|
Contec™
2940U2B |
Polypropylene | Utility Handle |
1985.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15911841
|
Contec™
2940P2B |
Polipropilene | Manico standard | N/A | |||||
Descrizione
- Progettati per l'uso con mocio Contec in sistemi di pulizia quali VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con bordi sigillati, EasyCurve™ e QuickTask™
- Il carrello in acciaio inossidabile è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche dell'ambiente
- Disponibili con due o tre secchi in polipropilene autoclavabili o con tre secchi in acciaio inossidabile, con manico per carrello standard o di servizio
- Il manico per carrello di servizio consente di posizionare due secchi piccoli (da 6 l) o un secchio grande (da 15 l) sul manico per riporre altri materiali, quali teste per mocio pulite, flaconi spray per soluzione, panni e altri articoli, secondo necessità
- Sul lato anteriore del telaio del carrello è presente uno strumento che consente di rimuovere facilmente la testa del mocio senza dover utilizzare le mani.
- Due appositi supporti con ganci per il manico su entrambi i lati del carrello consentono di riporre il mocio in modo pratico durante il trasporto e lo stoccaggio
- I secchi in polipropilene sono dotati di un filtro per detriti in acciaio inossidabile posizionato alla base dei secchi di pulizia e risciacquo con un sistema a tre secchi e nel secchio di pulizia per un sistema a due secchi; in questo modo si evita che il mocio tocchi il fondo del secchio, dove si depositano i contaminanti indesiderati
Specifica
Reusable | |
1 Ea. |