Learn More
BRAND™ Compact Burette, BLAUBRAND™, Class AS, DE-M, with Stopcock
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. To DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
104.00€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Include | Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tipo | Compact Buret |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16455979
|
BRAND™
13963 |
10 mL |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16465979
|
BRAND™
13966 |
25 mL |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16475979
|
BRAND™
13968 |
50 mL |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With removable PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
- Simple repair - all individual components replaceable
- To DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Specifica
Amber | |
Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate | |
Compact Buret |
Borosilicate Glass (3.3) | |
PTFE | |
Class AS |