Learn More
Thermo Scientific™ Agitatore a micropiastre digitale compatto
Product Code. p-6091911 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 15258844
Brand: Thermo Scientific™ 88880024
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Efficiente agitatore per micropiastre, in grado di agitare fino a quattro micropiastre contemporaneamente.
Scoprite l'efficienza dell'agitatore per micropiastre digitale compatto Thermo Scientific™, in grado di agitare fino a quattro micropiastre contemporaneamente.
Design compatto ideale per il collocamento in incubatori (non CO2), camere climatiche e refrigeratori (fino a 60 °C).
  • Il controllo PID garantisce risultati uniformi e un accurato controllo della temperatura
  • Display digitale per un'agevole visualizzazione
  • Intervallo del timer: continuo o da 1 min. a 99 ore e 59 min.
  • Arresto automatico in caso di sovraccarico: 4.4 kg (9.7 libbre)
Garanzia: 2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Orbita 3 mm (0.12 pollici)
Capacità portata carico (sistema metrico) 4 kg
Accuratezza del controllo della velocità Da ± 15 rpm a 500 rpm
Intervallo di velocità Da 150 a 1200 rpm
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Temperature Range (Metric) Da 4° a 60 °C (funzionamento)
Product Type Agitatori a scuotimento
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 8.8 libbre
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema imperiale) 13 pollici
Profondità vassoio (sistema imperiale) 7.3 pollici
Profondità (sistema metrico) 329 mm
Profondità vassoio (sistema metrico) 185 mm
Dimensioni (L x P x A) 5 in., 127 mm
Altezza (sistema imperiale) 5 pollici
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 249 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 17 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 7.7 kg
Display Digitale
Intervallo temporizzatore Da 1 min. a 99 ora 59 min/continuo
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni
Show More Show Less
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.