Learn More
Digi-Sense™ Compact Digital Multimeters
Compact design with non-contact voltage
52.95€ - 73.25€
Specifica
Product Type Digital Multimeter
Lunghezza (sistema imperiale) 5.875 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Tensione 600 V
Certificazione/Conformità CAT II 2,000 V, Pollution degree 2, CAT III 600 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
15850046
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-50
Manual Ranging
52.95€
Pezzo
15860046
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-51
Auto Ranging
73.25€
Descrizione
  • CAT III 600 V
  • Available in auto-ranging and manual ranging versions
  • Bright backlight display has 1.1” tall digits
  • Built-in non-contact Voltage detector
  • Housing is made of double-molded plastic
  • Hold button for probing without continuously watching the display
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
Digital Multimeter
15 cm
CAT II 2,000 V, Pollution degree 2, CAT III 600 V
Electrical, Industrial, Laboratory, HVAC, R & D
4.8 cm
2.75 in.
5.875 in.
600 V
Blue/Gray
1.875 in.
Test leads, 9V battery, and carrying case.
7 cm