Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco compatto
92.88 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21906" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21906" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Descrizione:
96-well/flat bottom plate block
Descrizione
Increase your application capabilities with a variety of accessories for the Thermo Scientific™ Compact Dry Baths/Block Heaters.
Warranty: 2 years
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Descrizione | 96-well/flat bottom plate block |
Capacità (sistema metrico) | 0.2 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Compact Dry Bath/Block Heater |
Lighting | LED |
No. of Places | 96 |
Tipo | Block |
Dimensioni (L x P x A) | 108 x 72 x 18 mm (4.3 x 2.8 x 0.7 in.) |
Profondità (sistema metrico) | 13 mm |