Learn More
Buerkle™ Compact Jerrican with Threaded Connector
Codice prodotto. 10757561 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
Larghezza (sistema metrico):
65 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10757561
Marca: Buerkle™ 04352050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Different liquids can be stored and decanted in a small space. The compact jerrycan can also be stored lying on its side.
  • With threaded connector 3/4 in.
  • Ideal as a space-saving canister.
  • Different liquids can be stored and decanted in a small space.
  • The compact jerrycan can also be stored lying on its side e. g. in a refrigerator. It is very stable due to ribbed structure and
  • PP, transparent
  • With tamper-proof closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 l
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tamper-proof
Profondità (sistema metrico) 335 mm
Descrizione Space saving jerry can
Dimensioni (L x P x A) l 65 x H 335 mm
Graduazioni Sì
Altezza (sistema metrico) con chiusura 335 mm
Include Connettore filettato da 0.75“, passacavi, graduazione in litri stampata e indistruttibile, tappo antimanomissione
Materiale Polipropilene
Product Type Jerry Can
Larghezza (sistema metrico) 65 mm