Learn More
Kern Sohn Bilancia da laboratorio compatta PFB
Codice prodotto. 17321723
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità:
120 g
200 g
300 g
600 g
1200 g
2000 g
3000 g
6000 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17321723
Marca: Kern Sohn PFB 60002
Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.
  • Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione
Specifica
Capacità 6000 g
Leggibilità 0.05 g
Linearità 0.15 g
Tipo Compact Precision Balance
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 190 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 180 mm
Requisiti elettrici Universal Mains Adapter
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.