Learn More
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100 °C With LE 1/11, Flap Door and Controller R7
With their convincing price/performance ratio and the fast heat-up rates, these compact muffle furnaces are perfect for many applications in the laboratory.
1910.00€ - 4595.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Tipo Furnace
Stile Flap door
Controllo della temperatura R7
Requisiti elettrici 1-phase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensioni esterne (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensioni esterne (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
15521062
Vedere i documenti
Nabertherm™
LE013K17N1
1 L 115 x 690 x 110 mm 280 x 290 x 430 mm
1910.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15539572
Vedere i documenti
Nabertherm™
LE142K17N1
14 L 300 x 220 x 220 mm 535 x 440 x 540 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17298480
Vedere i documenti
Nabertherm™
LE241K17N1
24 L 330 x 260 x 285 mm 570 x 490 x 585 mm
4595.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15529572
Vedere i documenti
Nabertherm™
LE022K17N1
2 L 100 x 180 x 110 mm 385 x 330 x 430 mm
2225.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15531062
Vedere i documenti
Nabertherm™
LE062K17N1
6 L 200 x 170 x 170 mm 435 x 390 x 490 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Only use fiber materials not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Heating from two sides from heating elements protected in quartz glass tubes
  • Maintenance-friendly replacement of heating elements and insulation
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Compact dimensions and light weight
  • Short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment:
  • Chimney, chimney with fan or catalytic converter
Specifica
Specifica
1100°C
Flap door
1-phase
Furnace
R7
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100 °C With LE 1/11, Flap Door and Controller R7