Learn More
Astell Scientific™ Compact Top Loading Autoclaves
Totally self-contained autoclaves which require no plumbing and only a standard single phase power supply.
14575.00€ - 15910.00€
Specifica
Profondità (sistema metrico) parte esterna | 705 mm |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 63 L |
Profondità (sistema metrico) camera | 668 mm |
Diametro (sistema metrico) camera | 346 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Use with Growth Media or Other Liquid Loads |
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12725375
|
Astell Scientific™
AMA240 |
Autofill |
15910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12765375
|
Astell Scientific™
AMA440 |
Classic |
14575.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Available as either "Classic" or "Autofill"
- Classic version requires manual water-fill and during the cycle condensate leaves the vessel via a silicone tube that can be connected to a heat-resistant bottle
- Autofill version has an integral reservoir and an in-built water re-circulation system - once reservoir is filled, this provides water for up to 15 cycles and also acts as a collection vessel for condensate and the water that is automatically returned from the chamber at the end of each cycle, minimizing water usage
- 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
- Electropolished stainless steel chamber
- Castor mounted for easy movement
- Media holdwarm and delayed start facility
- Holds 16 500mL bottles, 10 1000mL bottles, and 6 2000mL bottles
Specifica
705 mm | |
668 mm | |
Ideal for Use with Growth Media or Other Liquid Loads | |
Autoclave, Top-loading Compact | |
5.7 in. colour touchscreen | |
530 mm |
63 L | |
346 mm | |
1070 mm | |
100°C to 138°C | |
230 V/50 to 60 Hz/13 A |