Learn More
Epredia™ Complete Manual Staining Assemblies 110 and 121
Accommodate up to 30 slides with Epredia™ Complete Manual Staining Assemblies 110 and 121, available with a non-autoclavable glass or stainless-steel dish.
41.00€ - 187.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12687696
|
Epredia™
110 |
Manual Staining Assembly Kit 110 |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12607706
|
Epredia™
112 |
Staining Dish only for Assembly 110 |
85.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12637706
|
Epredia™
113 |
Rack Handle only, Assemblies 110/121 |
92.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12697706
|
Epredia™
121 |
Manual Staining Assembly Kit 121 |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12607716
|
Epredia™
122 |
Staining dish only for Assembly 121 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12617716
|
Epredia™
123 |
Staining Dish Cover only, Assembly 121 |
47.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12647706
|
Epredia™
111 |
Staining Dish Cover for 112 |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Complete Manual Staining Assembly 110 Includes:
- Staining Dish 112: Stainless steel with inside dimensions of 4.3 x 3.35 x 2.95 in. (110 x 85 x 75 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack.
- Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
- Staining Dish Cover 111: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 121 Includes:
- Staining Dish 122: nonautoclavable glass with inside dimensions of 4.3 x 3.6 x 2.6 in. (110 x 92 x 67 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack
- Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
- Staining Dish Cover 123: Stainless steel