Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Complete Sprayers
Codice prodotto. 11856164
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11856164
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05470000
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Duran Glass
Quantità 1/Pk.
Tipo Sprayer
Include 100 mL Erlenmeyer flask, with socket NS 19/26, Duran sprayer head (made of Duran tubing), with clamp and rubber bulb