Learn More
3M™ Comply™ Indicator Tape
3M™ Comply™ Indicator Tape is an integral part of a coordinated sterilization control system.
Marca:  3M™ 7000138228
Codice prodotto. 15858022
  • 380.00€ / pezzi 42
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-quality, stretchy tapes adhere very well to a variety of soft packaging
  • Type 1 indicator
  • For sealing packaging
  • Clear color change from beige to black
  • Safe closure
  • Easy to read result
  • Lead-free, latex-free, solvent-free
Specifica
Specifica
Sealing packaging, exposure monitoring
Type 1 Indicator
Clear color change from beige to black
12 mm
55 m
Indicator Tape
Steam