Learn More
3M™ Indicatore SteriGage™ Comply™
Offre un metodo di monitoraggio immediato, accurato e di facile lettura delle condizioni del processo di sterilizzazione all'interno di ciascuna unità e può essere utilizzato in tutti gli sterilizzatori a vapore. L'indicatore chimico per sterilizzazione a vapore 3M™ Comply™ SteriGage™ con tecnologia a inchiostro mobile è di facile lettura e offre una maggiore precisione rispetto agli indicatori con interpretazione dei colori.
Marca: 3M™ 7000002707
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19800kg
Descrizione
Offre un metodo di monitoraggio immediato, accurato e di facile lettura delle condizioni del processo di sterilizzazione all'interno di ciascuna unità e può essere utilizzato in tutti gli sterilizzatori a vapore. La tecnica a inchiostro mobile si è dimostrata più efficace nella precisione di lettura rispetto agli indicatori a colori.- La tecnologia a inchiostro mobile fornisce risultati 'Accettato' o 'Rifiutato' facili da leggere
- Utilizzabile in tutti i cicli di sterilizzazione a vapore da 121 °C a 135 °C
- La risposta è correlata con un indicatore biologico a 3 valori definiti, secondo un rapporto tempo/temperatura, in condizioni di sterilizzazione a vapore ideali.
- Garantito conforme ai requisiti sulle prestazioni ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 Classe 5 da BSI, una società di servizio indipendente che conduce verifiche sui prodotti.
Specifica
ISO11140 | |
Sterilizzatore | |
121 °C | |
Sì |
Durante il ciclo di sterilizzazione, posizionare un indicatore 3M Comply Sterigage accanto a ciascun elemento da ispezionare | |
Indicatore SteriGage™ | |
Confezione da 500 | |
Sostanza chimica |