Learn More
Kern Sohn Microscopio a luce passante OBE
Elegant, dynamic and impressive - the new all-round compound microscope for schools, training and laboratories.
Marca: Kern Sohn OBE 132
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.48800kg
Descrizione
- Il KERN OBE 134 è caratterizzata dal design esclusivo e dinamico, insuperabile in resistenza e in ergonomia. L'utile cassetto posto sul retro consente di nascondere rapidamente e in modo pratico i cavi elettrici. Grazie alla tecnologia USB, è inoltre possibile utilizzare un pacco batteria esterno per l'alimentazione elettrica
- Il potente LED da 3 W regolabile in modo continuo assicura la perfetta illuminazione del sample.
- Un altro punto di forza è dato dal tubo Butterfly di serie, che assicura l‘angolo di visualizzazione ideale. Il condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura è un‘altra caratteristica qualitativa della serie OBE e garantisce un fascio luminoso ottimale
- Il tavolino a croce completamente equipaggiato si regola in altezza tramite un azionatore macrometrico e micrometrico bilaterale. Il preparato può essere lavorato e spostato rapidamente tramite la manopola coassialedalla struttura ergonomica
- È disponibile una vasta gamma di accessori quali diversi oculari e obiettivi
- In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue.
- Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount
- Campo di applicazione: Formazione, ematologia, sedimenti, ambulatorio medico
- Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)
Specifica
Binocular | |
LED | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
230 V |