Learn More
Kern Sohn Microscopio a luce passante OBE
Elegant, dynamic and impressive - the new all-round compound microscope for schools, training and laboratories.
Marca:  Kern Sohn OBE 134
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.48800kg
Codice prodotto. 17379521
  • 775.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Il KERN OBE 134 è caratterizzata dal design esclusivo e dinamico, insuperabile in resistenza e in ergonomia. L'utile cassetto posto sul retro consente di nascondere rapidamente e in modo pratico i cavi elettrici. Grazie alla tecnologia USB, è inoltre possibile utilizzare un pacco batteria esterno per l'alimentazione elettrica
  • Il potente LED da 3 W regolabile in modo continuo assicura la perfetta illuminazione del sample. 
  • Un altro punto di forza è dato dal tubo Butterfly di serie, che assicura l‘angolo di visualizzazione ideale. Il condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura è un‘altra caratteristica qualitativa della serie OBE e garantisce un fascio luminoso ottimale
  • Il tavolino a croce completamente equipaggiato si regola in altezza tramite un azionatore macrometrico e micrometrico bilaterale. Il preparato può essere lavorato e spostato rapidamente tramite la manopola coassialedalla struttura ergonomica
  • È disponibile una vasta gamma di accessori quali diversi oculari e obiettivi
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue.
  • Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount
  • Campo di applicazione: Formazione, ematologia, sedimenti, ambulatorio medico
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)
Specifica
Specifica
Trinocular
LED
4X, 10X, 40X, 100X
230 V