Learn More
Cole-Parmer™ Compression to Male Threaded Adapter
Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems
Marca:  Cole-Parmer™ 06385-91
Codice prodotto. 11784749
  • 45.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • PVDF Composition
Specifica
Specifica
Compression to Male Threaded Adapter
Autoclavable
1 15/16 in.
3/4 in.
3/4 in. NPT(M)
33 mm
Straight
Compression x NPT(M) Connection
PVDF
10 Fittings
3/4 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
1 5/16 in.