Learn More
Cole-Parmer™ Compression to Male Threaded Adapter
Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems
18.80€ - 45.25€
Specifica
Product Type | Compression to Male Threaded Adapter |
---|---|
Descrizione | Compression x NPT(M) Connection |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PVDF |
Quantità confezione | 10 Fittings |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11749539
|
Cole-Parmer™
06385-87 |
1/2 in. NPT(M) |
18.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11770449
|
Cole-Parmer™
06385-86 |
3/8 in. NPT(M) | N/A | ||||||
11784749
|
Cole-Parmer™
06385-91 |
3/4 in. NPT(M) |
45.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descripción
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- PVDF Composition
Especificaciones
Compression to Male Threaded Adapter | |
Autoclavable | |
10 Fittings | |
Straight |
Compression x NPT(M) Connection | |
PVDF | |
Autoclave or Ethylene Oxide |