Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
87.00€ - 121.00€
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10401834
|
Lenz Laborglasintrumente
05223313 |
NS 24/29 | 250 mm |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10612995
|
Lenz Laborglasintrumente
05223413 |
NS 24/29 | 400 mm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10090654
|
Lenz Laborglasintrumente
05223311 |
NS 14/23 | 250 mm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11973421
|
Lenz Laborglasintrumente
05223312 |
NS 19/26 | 250 mm |
87.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Allihn condensers acc. to DIN 12581
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Two threaded plastic olives, GL threads 14 |