Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
63.00€ - 98.00€
Specifica
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10233652
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05223212
NS 19/26
63.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11943421
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05223213
NS24/29
98.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Allihn condensers acc. to DIN 12581 and in addition to DIN
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
160 mm