missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conductivity Standard 111800μS/cm, Hanna Instruments™

Codice prodotto. 10213991
Click to view available options
Quantità:
230 mL
Imballaggio:
Bottles
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Imballaggio Bottles
Quantità 230 mL
Colore Colorless
Odore Odorless
pH 7
Solubility Soluble
Forma fisica Liquid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato