Learn More
Standard di conducibilità 1413μS/cm, linea di base
Codice prodotto. 10607735
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10607735
Marca: Hamilton 238986
Edge
Provides unprecedented stability. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, 1413μS/cm comes with a certificate with calibration document form DFM.
  • Remains stable for up to 3 years
  • Expiration date shown on every bottle
  • Bottles are permitted to stay open for a total of 60 minutes
Specifica
Imballaggio Bottiglia Calpack
Quantità 500 ml