missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Conductivity Standard 84μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
FDA Bottle
Light Block Bottles
Specifica
Specifica
Imballaggio | FDA Bottle |
Quantità | 500 mL |
Colore | Colorless |
Odore | Odorless |
pH | 7 |
Solubility | Soluble |
Forma fisica | Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto