Learn More
Standard di conducibilità con certificazione DFM, 1.3μS/cm
Codice prodotto. 10661794
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
300mL
Codice prodotto. 10661794
Marca: Hamilton 238973
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides unprecedented stability. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, 1.3μS/cm comes with a certificate with calibration document form DFM.
  • Remains stable for up to 1 year
  • Expiration date shown on every bottle
  • Bottles are permitted to stay open for a total of 60 minutes
Specifica
Imballaggio Bottiglia di vetro
Quantità 250 ml