Learn More
Standard di conducibilità con certificazione DFM, 84μS/cm
Codice prodotto. 10595673
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10595673
Marca: Hamilton 238984
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides unprecedented stability. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, 84μS/cm comes with a certificate with calibration document form DFM.
  • Remains stable for up to 3 years
  • Expiration date shown on every bottle
  • Bottles are permitted to stay open for a total of 60 minutes
Specifica
Imballaggio Bottiglia Calpack da 500 ml
Quantità 500 ml