Learn More
Brady™ Cone™ Weather-resistant Blank Cones
Codice prodotto. 11711935
Click to view available options
Colore:
Orange
Yellow
Altezza (sistema metrico):
635 mm
889 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11711935
Marca: Brady™ 077204
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high impact, weather-resistant materials, the Cone™ Warning System is an ideal solution for your indoor or outdoor hazardous warning needs. Cone™ Weather-resistant Blank Cones are four-sided, so your message can't be missed.
  • Made of high impact, weather-resistant materials.
  • Ideal for your indoor or outdoor hazardous warning needs.
  • Cones are four-sided, so your message can't be missed.
Specifica
Alternate Part Number CONE-4SIDE-35H-ORANGE-BLANK
Testo visualizzato Blank
Altezza (sistema imperiale) 35 in.
Altezza (sistema metrico) 889 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 266.7 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Colore Orange
Materiale Plastic
Tipo Blank Cone