Learn More
3M™ Safety-Walk™ Conformable Anti Slip Tape, 510
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
2 rotoli
Descrizione
- Slip resistant tape to help maintain a firm footing on irregular surfaces
- Mineral-coated, high friction slip-resistant surface
- Suitable for application in dry, wet, or oily environments
- Primarily for use on dimpled or patterned surfaces in industrial, food service or commercial areas
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 60 ft. x 2 in. |
| Finitura | Mineral-coated |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dry, Wet, or Oily Environments |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 60 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.3 m |
| Quantità confezione | 2 Pk. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.051 m |
| Tipo di adesivo | Pressure Sensitive Adhesive |
| Colore | Black |
| Vedi altri risultati |