Learn More
Congo red, pure, C.I. 22120, pH and adsorption indicator, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical C/7020/46
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
360°C | |
C32H22N6Na2O6S2 | |
696.65g/mol | |
Brown/Red | |
25 g |
573-58-0 | |
4028 | |
Glass Jar | |
8 to 9.5 | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Congo red
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.