Learn More
Eppendorf™ Conical Bottom 384 Well Twin Tec PCR Plate
256.00€ - 2640.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
No. of Wells | 384 |
Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10529113
|
Eppendorf™
0030128893 |
Black, Clear Bottom |
2640.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10218354
|
Eppendorf™
0030128966 |
Blue |
2445.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10764767
|
Eppendorf™
0030128958 |
Green |
2445.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10052043
|
Eppendorf™
0030128885 |
Orange, Clear Bottom |
2515.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10238744
|
Eppendorf™
0030128974 |
Red |
2445.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10075384
|
Eppendorf™
0030128940 |
Yellow |
2445.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10724977
|
Eppendorf™
0030128818 |
Black, Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Standard | |
16 x 24 | |
384 | |
Conical Bottom (V-well) |