Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polypropylene Light Protection Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
120 mm
N. per custodia:
300
500
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 300
pezzi 500
Descrizione
- With screw cap
- Blue graduations
- White writing area
- Sterile
- Tube Color: Brown
- Cap Color: Blue
Service Plan
No
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Colore | Brown |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Ideal for light-sensitive materials and reactions. |
| N. per custodia | 1000 |
| Sterilità | Sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Writing Area | White Marking Spot |
| Vedi altri risultati |