Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with SnapTec™ Cap
Eppendorf™ Conical Tubes with SnapTec™ Cap offer secure sample containment for diverse applications. The innovative SnapTec™ Cap ensures easy, secure sealing, making them ideal for molecular biology, genomics, and more. The conical design aids optimal sample recovery, enhancing efficiency and reliability in your lab.
Marca: Eppendorf™ 0030118430
54.85 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- L'altezza ridotta consente un facile accesso al campione anche con pipette per piccoli volumi e riduce il rischio di contaminazione crociata tra pipetta e provetta.
- La versione con tappo SnapTec™ consente l'apertura e la chiusura con una mano sola, permettendo di estrarre e aggiungere il liquido rapidamente
- Resistenza alla centrifugazione fino a 17.000 x g1) per entrambe le varianti di provetta - tappo SnapTec™ e tappo a vite
- La tenuta del coperchio è garantita per un ampio intervallo di temperatura.
- Necessità di un minore spazio di conservazione grazie a un'altezza inferiore di ∼20 % rispetto alle provette coniche da 50 mL
- L'abbinamento degli accessori idonei per la centrifugazione, la miscelazione e il riscaldamento, nonché la preparazione e la conservazione dei campioni garantiscono una semplice integrazione nell'ambiente di laboratorio esistente.
- L'uso di materie prime di classe USP 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni e e una visibilità ottimale del campione e del pellet.
- Il tappo a vite dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
- The 25 mL conical tube with SnapTec™La provetta conica da 25 mL con SnapTec cap è autoclavabile a 121 °C in 20 min.
Specifica
Polypropylene | |
25 mL | |
25/Bag, 6 Bags | |
150 Tubes | |
Autoclavable | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free | |
SnapTec Cap | |
30 mm | |
17,000 x g |
Ambra | |
Polipropilene | |
150 Tubes (6 Bags x 25 Tubes) | |
Sterile | |
0.85 oz. | |
Conico | |
Sí | |
Provette | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |