Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
Marca:  Eppendorf™ 0030122259
89.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15685357
  • 90.55€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
BioBased (made of bio-based material) variant aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab. The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes.
  • Ensures leak-free storage and protects sample integrity.
  • Suited for a wide range of laboratory tasks, enhancing flexibility.
  • High-quality materials for long-lasting, robust performance.
  • Free of plasticizers, biocides or mold release agents.
  • Clear, visible graduations for quick volume assessment.
  • Facilitates optimal sample recovery and efficient centrifugation.
  • Available in 15 mL, 25 mL, and 50 mL formats.
  • 2D Datamatrix (SafeCode) option features 2-level coding for safe sample identification. ECC200 error correction function enables safe code reading with up to 25% damaged codes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HDPE
15 mL
100 Pk.
Non-sterile
Cylindrical
Screw Cap
-86°C to -100°C
Conical Tube
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
Clear
Polypropylene
Individually Wrapped
Not Autoclavable
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
Yes
17 mm
19,500 x g
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap > Volume: 15 mL, Color: Clear, Purity Grade: Forensic DNA Grade (Non-sterile), Packaging: 100 Tubes, Individually Wrapped