Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Bag
Individually Wrapped
Förpackningsstorlek
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
Beskrivning
L'uso di materie prime di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni, un'elevata stabilità di centrifugazione di g-Safe™ e una visibilità del campione e del pellet ottimale. Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione. Etichettatura sicura e affidabile grazie ad un'ampia area di scrittura sulla provetta e a un coperchio piatto e colorato. Le dimensioni precise garantiscono la massima compatibilità con i rotori delle centrifughe, i miscelatori e gli agitatori. Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene dotato di certificazione di qualità e purezza.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore | Amber |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per confezione | 50 Pk. |
| Imballaggio | 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) |
| Quantità | 200 Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering