Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17705004 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17705004
Marca: Eppendorf™ 0030122526
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
Polipropilene a base biologica di qualità superiore - prodotto da materie prime riciclate di seconda  generazione - in questo caso derivato esclusivamente da flussi di rifiuti e residui, ad esempio dalla produzione di olio vegetale e olio utilizzato per la cottura
  • Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • Identificazione affidabile e sicura grazie a un'ampia area per la scrittura sulla provetta e a un tappo piatto dai colori chiari
  • Dimensioni precise per la massima compatibilità con i rotori per centrifughe, mixer e agitatori
  • Visibilità del campione e del pellet ottimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP Class 6
Materiale chiusura HDPE
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polypropylene
N. per confezione 50
Imballaggio 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
Quantità 500 Tubes
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 121 mm
Diametro (sistema metrico) 15.2 mm
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 19,500 x g
Purity or Quality Grade Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free