Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marca: SCAT 107816
10.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:Specifica
Tube Connector | |
PP | |
HPLC/UHPLC Systems |
6.2 to 7.5 mm | |
6.2 - 7.5 mm I.D. Tubi |