Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marca: SCAT 107817
10.30 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:Specifica
Tube Connector | |
PP | |
HPLC/UHPLC Systems |
9.5 to 10 mm | |
Tubo con diametro interno di 9,5 - 10 mm |