Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marca: SCAT 461053
17.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:Specifica
Capillary Connector | |
PTFE | |
HPLC/UHPLC Systems |
1.6 mm | |
Standard Capillaries |