Learn More
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs
CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of 100% polyester fabric that is thermally bonded to a polypropylene handle.
65.25€ - 113.00€
Specifica
Product Type | Swab |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Tipo di adesivo | Thermal |
Materiale maniglia | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di maniglia | Tip Material | Lunghezza (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di maniglia | Tip Material | Lunghezza (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16351668
|
Contec™
SP-8 |
Large paddle | Knit Polyester | 4.9 in. | 12.2 x 23.1 mm |
65.25€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16665554
|
Contec™
SP-10M |
Flex-tip | Double-layer Knit Polyester | 2.8 in. | 3.4 x 10.8 mm | N/A | |||
Descrizione
- Head is constructed without adhesives or binders.
- Durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels.
- Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
- Compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones
- Flexible tip option provides a softer application on surfaces and enables access to very small areas and component
- Nonwoven polyester head option provides enhanced sorbency for non-aqueous solutions
- Large paddle swab head option provides broader surface coverage in critical applications
Specifica
Swab | |
Non-sterile | |
Thermal | |
Polypropylene |