Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15845204 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15845204
Marca: Contec™ SP9
I tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™ Contec™ sono realizzati in tessuto di poliestere fissato termicamente a un manico in polipropilene con punta flessibile.
  • La testa in poliestere fornisce assorbenza, intrappolamento e rimozione delle particelle maggiori
  • La testa in poliestere rende il tampone compatibile con la maggior parte dei solventi comuni, quali alcoli e chetoni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema imperiale) punta 0,1 in.
Diametro (sistema metrico) maniglia 2,3 mm
Diametro (sistema metrico) punta 2,5 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,42 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2,8 in.
Length (Metric) Tip 10,7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 70,4 mm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema imperiale) punta 0,27 in.
Larghezza (sistema metrico) punta 6,9 mm
Materiale maniglia PP (polipropilene)
Product Type Tampone
Tip Material Poliestere
Tipo di punta Arrotondato