Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Optimize system performance with Consumables for Thermo Scientific™ KingFisher™ mL Systems.
239.00€ - 986.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10715156
|
Thermo Scientific™
97002111 |
Pettine per puntali, 800 pezzi |
986.00€
pezzi 800 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10393175
|
Thermo Scientific™
97002121 |
Provetta, 20 x 45 pezzi |
496.00€
pezzi 900 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10126583
|
Thermo Scientific™
97002141 |
Provette e punte per 240 campioni |
239.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The KingFisher mL instrument is designed for a maximum of 15 tube strips, which are compatible with the specially desinged tip comb.
- One sample processing uses one tube strip containing five tubes.
- One tip comb with five tips is used for processing five samples at a time.
- One sample processing uses one tube strip containing five tubes.
- One tip comb with five tips is used for processing five samples at a time.