Learn More
Greiner Bio-One Contact Dishes
Sterilised by irradiation. Greiner Bio-One Contact Dishes used in hygiene monitoring for detecting microorganisms and testing effectiveness of cleaning and disinfection on flat surfaces.
494.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Forma | Round |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Cell Culture Dish |
Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10005090
|
Greiner Bio-One
629161 |
No |
494.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in different sizes
- With or without vents
- Material: Crystal clear and heat resistant polystyrene
- Contact dish with graduation to enable quick and easy analyses
Specifica
Polystyrene | |
Sterile | |
15 mm |
Round | |
Cell Culture Dish | |
65 mm |