Learn More
Gilac™ Container Cover
Container Cover is coated with the Cleanbake™ technology, a proven-effective textile solution that reduces moisture and prevents the build up of mildew, dirt and dough residues.
100.85€ - 116.76€
Specifica
Product Type | Custom Cover |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Colore | White |
Monouso | Reusable |
Include | Cover |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17938911
|
Gilac™
G123001 |
100 L Container |
100.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17968451
|
Gilac™
G123002 |
170 L and 220 L Container |
107.16€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17948651
|
Gilac™
G123003 |
300 L, 310 L, 500 L, and 610 L Containers |
116.76€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Cover coated with the Cleanbake© technology, a proven-effective textile solution that reduces moisture and prevents the build up of mildew, dirt and dough residues.
- Ideally suited to large volume containers, this cover is designed to protect their contents, helping you keep control of a sanitary, clean and healthy working environment.
- The machine-washable cover withstands temperatures up to 90°C with conventional detergent (should not be washed with bleaches, oxygen bleaches, fabric softeners or bleach-containing detergents).
- Cover in a white, polyester/cotton textile blend (50%/50%) with green stitching tolerant to temperatures between -25°C - 170°C.
Specifica
Custom Cover | |
White | |
Cover | |
Non-sterile |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Polyester |