Learn More
Contec™ Panni per camera sterile universali Amplitude™ Sigma™
Panni utili per pulizie generali e raccolta di sversamenti in applicazioni in camera sterile a norma ISO Classe 6 o superiore. I panni per camera sterile Contec™ Amplitude™ Sigma™ sono caratterizzati da elevata assorbenza, durata e igiene eccellenti e sono utili in numerose applicazioni.
31.50€ - 524.00€
Specifica
Product Type | Panni per camera bianca Amplitude™ Sigma |
---|---|
Materiale | Poliestere, cellulosa |
Assorbanza | Intrinsic: 4.3 mL/g, Extrinsic: 308 mL/m² |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Peso base | 68 gsm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15117915
|
Contec™
AMSI0001 |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) |
357.00€
pezzi 3600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12807163
|
Contec™
AMSI0002 |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) |
524.00€
pezzi 2700 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15127915
|
Contec™
AMSI0003 |
46 x 46 cm (18 x 18 in.) |
402.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11982435
|
Contec™
AMSI0002 |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11932445
|
Contec™
AMSI0001 |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Use these wipes for general cleaning and spill pickup in ISO Class 6 or above cleanroom applications. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Cleanroom Wipes are highly sorbent, have excellent durability and cleanliness, and are useful in a variety of settings.
- Panni standard industriali multiuso ad elevata assorbenza e igiene
- Pulizie generali in ambito biotecnologico, farmaceutico, dei semiconduttori, elettronico, nel settore dei dispositivi medici, ecc.
- Uso consigliato per applicazioni in camera sterile ISO classe 6 e superiore
- Resistenti e di lunga durata anche se bagnati
- Bassi livelli di particelle e di residui estraibili
- Per l'uso in applicazioni non abrasive
- Indicazione dei numeri di lotto per la tracciabilità
- Doppio involucro per salvaguardare l'integrità del prodotto
Order Info
Peso base, 68 g/m2.
Specifica
Panni per camera bianca Amplitude™ Sigma | |
Intrinsic: 4.3 mL/g, Extrinsic: 308 mL/m² | |
68 gsm | |
Hydroentangled nonwoven | |
Pulizia generale nell’industria delle biotecnologie, farmaceutica, semiconduttori, elettronica, dispositivi medicali e circuiti stampati, per l’uso in applicazioni non abrasive | |
Non-sterile |
Poliestere, cellulosa | |
Not Autoclavable | |
Classe ISO 6 | |
Single-use | |
1-ply |