Learn More
Contec™ Panni per camera sterile Amplitude™ Theta™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 300
Descrizione
- In poliestere idrolegato/cellulosa non tessuta
- Panno assorbente economico e leggero
- Durata e assorbenza eccellenti
- In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
- Per pulizia e lucidatura di superfici in generale
- Per applicazioni non abrasive
Order Info
Peso base, 51g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Cellulosa, poliestere idrolegato |
| Assorbanza | Intrinseco: 5.1 ml/g; Estrinseco: 249 ml/m² |
| Peso base | 51 |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Camera bianca |
| Vedi altri risultati |