Learn More
Contec™ Tamponi in cotone CONSTIX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Realizzati con fibre di cotone cucite più lunghe e un semplice legante metilcellulosa. I tamponi in cotone Contec™ CON STIX™ offrono livelli molto bassi di residui estraibili, particelle e fibre.
Marca:  Contec™ SC-7
314.72 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16675544
  • 463.00€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 17-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tightest, smoothest and cleanest cotton swabs available
  • Absorbent to most common solvents including isopropyl alcohol and acetone
  • Use in critical applications including disk drive manufacturing and high-level optical
  • Ideal for use with aqueous-based solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.06 in.
For use in some of the most critical applications, including disk drive manufacturing and high-level optical surfaces
1.5 mm
3 in.
Cotton
0.10 in.
0,4 pollici
2.5 mm
0.1 in.
Aqueous-based
Pointed
3,1 pollici
Swab
7.9 cm
76.2 mm
Tampone in cotone a singola estremità arrotondata
2.5 mm
10.2 mm
2.5 mm
Non-sterile
Wound Paper
Cotton
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1056258-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data13/07/2024 Catalog NumberSC-7
Numero di lotto942229-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data09/06/2023 Catalog NumberSC-7
Numero di lotto939169-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data26/01/2023 Catalog NumberSC-7
Numero di lotto926568-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data02/12/2022 Catalog NumberSC-7
Numero di lotto888252-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/02/2022 Catalog NumberSC-7
Offerte speciali
Offerte speciali
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Contec™ Tamponi in cotone CONSTIX™ > Tampone in cotone a doppia estremità con punta appuntita, di 0,1 pollici di diametro x 0,4 pollici (0,25 x 1,0 cm), 3 pollici (7,6 cm) di lunghezza totale
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis