Learn More
Contec™ Tamponi in cotone CONSTIX™
Realizzati con fibre di cotone cucite più lunghe e un semplice legante metilcellulosa. I tamponi in cotone Contec™ CON STIX™ offrono livelli molto bassi di residui estraibili, particelle e fibre.
95.60€ - 529.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For use in some of the most critical applications, including disk drive manufacturing and high-level optical surfaces |
---|---|
Product Type | Swab |
Materiale | Cotton |
Tipo di adesivo | Aqueous-based |
Materiale maniglia | Wound Paper |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) punta | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Length (Metric) Tip | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) punta | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Length (Metric) Tip | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16645544
![]() ![]() |
Contec™
SC-2 |
5.1 mm | 76.2 mm | 15.2 mm | Round double ended |
346.00€
pezzi 3750 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16635544
![]() ![]() |
Contec™
SC-1 |
5 mm | 76.2 mm | 13 mm | Doppia estremità a punta |
366.00€
pezzi 3750 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16655544
![]() ![]() |
Contec™
SC-3 |
2.5 mm | 65.7 mm | 13.9 mm | Doppia estremità arrotondata |
388.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16665544
![]() ![]() |
Contec™
SC-4 |
2 mm | 76.2 mm | 7.6 mm | Doppia estremità con punta rigida e appuntita |
529.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16675544
![]() ![]() |
Contec™
SC-7 |
2.5 mm | 76.2 mm | 10.2 mm | Tampone in cotone a singola estremità arrotondata |
463.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15304884
![]() ![]() |
Contec™
SC-9 |
5.1 mm | 152.4 mm | 15.2 mm | Doppia estremità a punta |
95.60€
pezzi 2000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Sono disponibili tamponi di cotone più stretti, lisci e puliti
- Assorbenti per la maggior parte dei solventi più comuni, tra cui alcol isopropilico e acetone
- Per l’uso in applicazioni critiche, tra cui la produzione di unità disco e ottica di alto livello
- Per l'impiego con soluzioni a base acquosa
Specifica
For use in some of the most critical applications, including disk drive manufacturing and high-level optical surfaces | |
Cotton | |
Wound Paper |
Swab | |
Aqueous-based | |
Cotton |
Titolo del prodotto
Contec™ Tamponi in cotone CONSTIX™