Learn More
Contec™ Tamponi di pulizia EasyReach™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11942425 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm)
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm)
Product Type:
Tampone di pulizia
Tampone di pulizia presaturato
Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni
Materiale:
Poliestere
Poliestere imbottito
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili, Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 4
pezzi 60
pezzi 64
pezzi 8
Codice prodotto. 11942425
Marca: Contec™ MEQT0001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tamponi di pulizia EasyReach™: molto assorbenti garantiscono una copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA.
  • Poliestere sigillato monouso
  • Generano bassi livelli di particolati, caratteristica essenziale per l’uso nelle aree di contatto con il prodotto
  • Molto assorbenti, garantiscono una buona copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA
  • Il bordo di facile presa sul tampone di pulizia assicura che il tampone aderisca perfettamente al telaio per mocio
  • I tamponi di pulizia sterili sono presaturati con IPA al 70%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tampone di pulizia
Lunghezza (sistema imperiale) 7,5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Materiale Poliestere imbottito
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pellicola rigida e flessibile, half suits (CAI, CACI), sistemi di barriera ad accesso limitato (Restricted Access Barrier Systems, [RABS]), linee di riempimento, cappe a flusso d’aria laminare (Laminar Air Flow Hoods, [LAF]), cabine di sicurezza biologica (Bio-Safety Cabinet, [BSC]), scatole a guanti, incubatori
Quantità confezione 4/sacchetto, 15 sacchetti/confez.
Sterilità Non sterile