Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio ed è esente da manutenzione. Il sistema di pulizia Contec™ EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
14.77€ - 626.00€
Specifica
Larghezza (sistema metrico) | 7 cm |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Materiale | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Materiale | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11942425
![]() |
Contec™
MEQT0001 |
Tampone per pulizia | Poliestere imbottito | Non sterile | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) | N/A | ||||||
17292924
![]() ![]() |
Contec™
MEQT0001 |
Tampone per pulizia | Poliestere imbottito | Non sterile | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
354.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294523
![]() |
Contec™
PSME0001-BPR |
Tampone di pulizia presaturato | Poliestere imbottito | Sterile | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
626.00€
pezzi 64 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15696986
|
Contec™
MEQT0002 |
Tampone per pulizia | Poliestere imbottito | Sterile | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | N/A | ||||||
16498465
![]() |
Contec™
PSME0001 |
Tampone per pulizia preimbevuto (70% IPA/30% acqua deionizzata) | Poliestere imbottito | Sterile | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | N/A | ||||||
11982425
![]() |
Contec™
PSME0001 |
Tampone per pulizia preimbevuto (70% IPA/30% acqua deionizzata) | Poliestere imbottito | Sterile | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | N/A | ||||||
17143634
![]() ![]() |
Contec™
MEQT0002SZ |
Tampone di pulizia | Quilted Polyester | Sterile | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
368.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16691872
![]() |
Contec™
MEQT0021 |
Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni | Polyester | Non sterile | 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) |
534.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16601882
![]() |
Contec™
MEQT0022 |
Ultrasonically Sealed Cleaning Pad | Polyester | Sterile | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
616.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Il sistema di pulizia EasyReach™ è composto da 1 utensile di pulizia in acciaio inox leggero e da tamponi di pulizia assorbenti e monouso intercambiabili che garantiscono una pulizia e una disinfezione efficaci nelle aree difficili da raggiungere. Componenti in vendita separatamente
- La forma rettangolare consente passate sovrapposte in linea retta
- La testa girevole di 360 ° a profilo basso consente un rapido accesso alle aree difficili
- Giunto incernierato e struttura leggera
- Il pratico bordo di presa sul tampone di pulizia garantisce che il panno si adatti perfettamente al telaio della testa per mocio; facile da sostituire con i guanti
- Le confezioni con quantità ridotte sono ottimizzate per l'uso in un’unica sessione
- Il tampone in poliestere imbottito ben montato garantisce una copertura efficace e uniforme della superficie, riducendo il numero di contaminanti vitali e non vitali e garantendo la massima rimozione dei residui
- I tamponi a bordo sigillato e a doppio strato assorbente Quiltec™ garantiscono la massima riduzione di particelle e fibre
- Tamponi per pulizia disponibili preimbevuti con il 70% di IPA
Per l'opzione EasyReach con manico lungo vedere telai e manici della testa per mocio QuickConnect™.
Specifica
7 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use |