Learn More
Contec™ Contec HydroPure
Miscela di 6% di perossido di idrogeno e acqua purificata, residui ridotti, biocida sporicida. Il sistema Contec™ HydroPure viene filtrato a 0.2μ in modo da non lasciare residui, eliminando qualsiasi fase di rimozione dei residui.
143.00€ - 151.00€
Specifica
Product Type | Hydrogen Peroxide and Purified Water Blend |
---|---|
Forma | Liquid |
pH | Not Applicable |
Scent | Unscented |
Sterilità | Non sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di contenitore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di contenitore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15676986
|
Contec™
FBC56HP |
2 x 5 L | Capped Bottle |
151.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15686986
|
Contec™
FBT16HP |
6 x 1 L | Trigger Spray Bottle |
143.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Blend of 6% hydrogen peroxide and purified water, low residue, sporicidal biocide. Contec™ HydroPure is filtered to 0.2μ leaves no residue, eliminating any residue removal stage.
- Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
- Filtrato a 0.2μ m e riempito con aria con flusso unidirezionale di grado A e confezionato in camera sterile di grado B
- Nessun residuo, o residui presenti in numero ridotto, con un livello di endotossine di <0.25 EU/ml
- Utilizzo sicuro nelle aree di contatto con il prodotto
- Progettato per agevolare l'accesso in camere sterili farmaceutiche
- Garantisce che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- Attività sporicida sufficiente per l'area di grado A/B
- Le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
- In sacchetti a strappo lineare in polietilene
- Facilita la disinfezione per trasferimento in isolatori e RABS
- RTU con una durata di conservazione di un anno
Specifica
Hydrogen Peroxide and Purified Water Blend | |
Not Applicable | |
Non sterile | |
Clear | |
Limited-use | |
Yes |
Liquid | |
Unscented | |
Not Autoclavable | |
6% di perossido di idrogeno in acqua purificata | |
0.2μm in camera sterile di grado B |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : RTU con una durata di conservazione di un anno
- contec hydropure
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.